Learn More
Invitrogen™ Actinomycin D
Aus Bakterien der Gattung Streptomyces isoliertes Polypeptid-Antibiotikum
161.00 € - 235.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11588666
|
Invitrogen™
11805017 |
5 mg |
161.00 €
5 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11524137
|
Invitrogen™
A7592 |
10mg |
235.00 €
10 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Actinomycin D weist eine hohe GC-Selektivität auf und verursacht Verformung an seiner Bindungsstelle. Die Bindung des nicht fluoreszierenden Actinomycins D an Nukleinsäuren ändert die Absorption des Farbstoffs. Actinomycin D wurde für Chromosomen-Bandenuntersuchungen verwendet.
Zellanalyse, Zellvermehrung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion
Spezifikation
Actinomycin D |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.