Learn More
Actinomycin D (rote Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10688203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10688203 5 mg Poly-Mikroröhrchen 5 Milligramm
10285203 10 mg Poly-Mikroröhrchen 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10688203 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP6065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Isoliert von Streptomyces parvuius
Dieses Antibiotikum ist ein weit verbreiteter Transkriptionshemmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-76-0
Summenformel C62H86N12O16
Molekulargewicht (g/mol) 1255.438
InChI-Schlüssel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
PubChem CID 131954673
IUPAC-Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Actinomycin-D
Typ Actinomycin D
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Schmelzpunkt 245°C
Extinktionskoeffizient Report
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Farbe Rot
Menge 5 mg
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Merck Index 15, 2797
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol
Formelmasse 1255.44
Reinheit (%) 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Actinomycin D
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen