Learn More
Actinomycin D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452969 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15452969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60148.#0
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Actinomycin D wird als antineoplastisches Antibiotikum verwendet. Es wird auch zur Hemmung der RNA-Polymerase verwendet und ist ein potenter Induktor der Apoptose. Es wird auch als potentes Antibiotikum verwendet, das an die GPC-Schritte der DNA bindet. Hemmt DNA-primierte RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Physikalische Form Pulver
CAS 50-76-0
Schmelzpunkt 251°C to 253°C
Farbe Orange bis Rot
Menge 5 mg
Summenformel C62H86N12O16
MDL-Nummer MFCD00005033
UN-Nummer UN3462
Beilstein 605235
Merck Index 14,2800
Synonym Dactinomycin; Actinomycin C1
Löslichkeitsinformationen It is soluble ino 50 mM in DMSO.
InChI-Schlüssel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
IUPAC-Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
Molekulargewicht (g/mol) 1255.438
PubChem CID 131954673
Formelmasse 1255.4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Actinomycin D
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D