Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex. ActivArmr™ WorkGuard™)
Artikelnummer. p-7146538 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 15816942
Marke: Ansell™ 43216090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuster, komfortabler Handschuh für Schweißarbeiten
ActivArmr™ 43-216 ist ein robuster Spezialhandschuh, der eine hohe Beständigkeit gegen geschmolzenes Spritzwasser bietet. Ideal für viele verschiedene Anwendungen, die einen thermischen Schutz benötigen, bietet er außerdem hervorragende Haltbarkeit und guten Schutz vor Schnittverletzungen, Durchstichen und Abschürfungen.
  • Hitzeschutz für viele Anwendungsfälle
    Der ActivArmr™ 43-216 Handschuh ist als Handschuh der Kategorie III zum Schutz vor hohen Temperaturen zertifiziert und gemäß EN 407 den Leistungsklassen 413X4X zugeordnet. Dies macht den Handschuh geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, einschließlich Schweißen, Bedienen von Maschinen und Arbeiten in Umgebungen mit der Gefahr von Hitze oder Schmelzspritzern.
  • Komfort
    Mit einer Handfläche aus weichem Jersey-Innenfutter und dem Baumwoll-Denim-Bündchen bietet ActivArmr™ 43-216 hohen Tragekomfort.
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und mechanischer Schutz
    Der strapazierfähige Handschuh aus robustem Leder ist mit einer Handflächenverstärkung für zusätzliche Abriebfestigkeit ausgestattet
    Die Nähte sind aus Kevlar™ gefertigt und werden durch Kuhledereinsätze verstärkt.
    Diese Konstruktion bietet überlegenen mechanischen Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Leder (1.2 geteiltes Rindsleder, A/B-Gütegrad)
Zertifizierung/Konformität EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie III
Bauweise Cut and Sewn
Stulpenmaterial Leder (1.2 geteiltes Rindsleder, A/B-Gütegrad)
Schnittstil Newton
Beschreibung Langlebiger und bequemer Handschuh für Schweißanwendungen
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
Coating Material Uncoated
Farbe Gelb
Cut Resistance Rating Stufe B
Einwegprodukt Nein
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Cotton, Cowhide Leather
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Größe 9
Sterilität Unsteril
Max. Temperatur (angloamerikanisch) EN407 = 413341
Temperature (Metric) Max EN407 = 413341
Dicke (metrisch) 3 mm
Fingerhandschuh Ganzer Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Smooth
Saumfarbe Yellow
Auskleidungsmaterial Jersey-Polyester, Denim
Auskleidung Lined
Modell 43-216
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 3
Menge 6 Paar/Beutel, 36 Paar/Karton
Serie Serie ActivArmr™
Reißfestigkeit 4
Daumenform Reinforced
Abmessungen (L x B) 378 mm x 130 mm
Länge (angloamerikanisch) 378 mm
Breite (metrisch) 130 mm
Gewicht (metrisch) 185 g