Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-102 Lebensmittelechte, wärmeisolierende Handschuhe
Artikelnummer. 16805250 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16805250 7 12 Paare
16815250 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16805250 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 78102070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.40 €
    54.96 € / 12 Paare
    Sparen 28.44 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die nahtlosen Strickhandschuhe mit thermoisolierendem Acrylfutter bieten Tragekomfort und angenehme Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern.
  • Hält Ihre Hände bei der Lebensmittelverarbeitung und bei anderen Arbeiten in kalten Umgebungen warm
  • Das nahtlose thermoisolierende Acrylfutter sorgt für Tragekomfort und angenehme Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern
  • Unbeschichteter Träger für die alleinige Verwendung oder als Unterhandschuh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Acryl
Produkttyp Thermomechanikerhandschuhe
Größe 7
Norm EN 388 113XB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie 78-102
Yarn Gauge 10