Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-102 Lebensmittelechte, wärmeisolierende Handschuhe
Artikelnummer. p-7215005 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16805250 7 12 Paare
16815250 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16805250 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 78102070
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die nahtlosen Strickhandschuhe mit thermoisolierendem Acrylfutter bieten Tragekomfort und angenehme Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern.
  • Hält Ihre Hände bei der Lebensmittelverarbeitung und bei anderen Arbeiten in kalten Umgebungen warm
  • Das nahtlose thermoisolierende Acrylfutter sorgt für Tragekomfort und angenehme Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern
  • Unbeschichteter Träger für die alleinige Verwendung oder als Unterhandschuh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Acryl
Produkttyp Thermomechanikerhandschuhe
Größe 7
Norm EN 388 113XB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie 78-102
Yarn Gauge 10