Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Handschuhe für mittlere Beanspruchung der Serie 97-011 Series 3/4
Artikelnummer. 15519210 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15519210 11 6 Paare
15509210 10 6 Paare
15529210 8 6 Paare
15539210 9 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15519210 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 97011110
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wetterschutz. Ansell ActivArmr™ 3/4 eingetauchte Hadschuhe der Serie 97-011 für mittlere Beanspruchung, halten die Hände bei kalten Bedingungen warm und sind atmungsaktiv.
  • Handschuh für mittlere Beanspruchung in der Industrie
  • Der 2-lagige Aufbau hält Ihre Hände bei kalten Bedingungen warm, während der gesamte Aufbau atmungsaktiv bleibt
  • 3/4 Nitril-Tauchverfahren bietet Schutz vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinwirkungen
  • Die sandige Nitriloberfläche sorgt für sicheren Halt bei vielen Anwendungen
  • Die weiche Innenschicht aus Acrylfrottee und die Nitrilbeschichtung bieten Komfort und Fingerfertigkeit
  • Das ergonomische Design sorgt für perfekten Sitz und verringert die Ermüdung der Hände
  • Die kontrastierende schwarze Beschichtung gegenüber dem hellorangen Futter bietet zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendungen:
  • Beladung von LKWs und Fahrzeugen
  • Produktversand, -transport und -lieferung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz, Orange
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nitril
Produkttyp Mittelschwere Industriehandschuhe
Größe 11
Max. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Temperature (Metric) Max -20 °C
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl-Polyester
Verpackungsart 12 Innenkartons pro Karton, 6 Paar pro Innenkarton
Beständig gegen Schnitte
Serie 97-011
Länge (metrisch) 240 bis 270 mm