Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 Hi-Viz™ Mehrzweckhandschuhe
Artikelnummer. 16815260 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16815260 7 12 Paare
16825260 8 12 Paare
16835260 9 12 Paare
16845260 10 12 Paare
16855260 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16815260 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 97012070
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe vereinen Tragekomfort über den ganzen Tag, Fingerbeweglichkeit, verbesserte Griffsicherheit und Schutz. Sie wurden speziell zum Schutz der Handschuhträger in Umgebungen mit schlechten Licht- und Sichtverhältnissen entwickelt.
  • Die gut sichtbaren Einsätze auf den Handrücken und den Handflächen erhöhen die Sicherheit
  • Der 15-Gauge-Träger leitet Schweiß ab und bietet so rund um die Uhr einen hervorragenden Tragekomfort
  • Das ergonomische Design passt sich an die natürliche Handform an, bietet eine gute Passform und reduziert das Ermüden der Hände
  • Hervorragende Fingerbeweglichkeit zum Greifen kleiner Gegenstände
  • Verbesserte Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Leuchtorange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Produkttyp Multifunktionshandschuhe
Größe 7
Norm EN 388 3131A
Serie 97-012
Yarn Gauge 15