Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Verbesserter Griff und Schutz vor eindringendem Öl zur Steigerung der Produktivität
- DuPont™ Aramidfasern bieten eine moderate Schnittfestigkeit.
- Das Warnschutz-Design ist ideal für Standorte mit geringer Höhe und Anwendungen.
- Kontaktwärme zum Schutz vor beheizten Rohren und Behältern
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Warnschutz-Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 4242B |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Mehr anzeigen |