Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Artikelnummer. p-7215041 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16815270
Marke: Ansell 97100080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Handschuh für Arbeiten in der Öl- und Gasförderung
  • Verbesserter Griff und Schutz vor eindringendem Öl zur Steigerung der Produktivität
  • DuPont™ Aramidfasern bieten eine moderate Schnittfestigkeit.
  • Das Warnschutz-Design ist ideal für Standorte mit geringer Höhe und Anwendungen.
  • Kontaktwärme zum Schutz vor beheizten Rohren und Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform
Coating Material Nitril
Farbe Warnschutz-Orange
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Material Nylon
Größe 8
Norm EN 388 4242B
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial DuPont™ Aramidfasern
Serie 97-100
Yarn Gauge 15