Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Product Code. 15813427 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Unit Size:
6 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe unitSize
15813427 8 6 Paare
15803427 7 6 Paare
15823427 9 6 Paare
15863417 10 6 Paare
15873417 11 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15813427 Supplier Ansell™ Supplier No. 97631080
Add to basket
Edge
Add to basket
Alles spüren, außer Kälte
  • Erhält die Geschicklichkeit
  • Die PVC-Beschichtung bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibler als Konkurrenzprodukte
  • Warmer Handschuh, der hilft, Erfrierungen zu bekämpfen
  • Branchenführende Kombination aus Komfort, Wärme und Fingerfertigkeit
  • Lebensmittelzugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material der Rückseite PVC; Acryl; Nylon
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/2231 B, EN511/12X
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial PVC; Acryl; Nylon
Schnittstil Newton
Beschreibung Hochpräziser Kaltwetterhandschuh mit flexiblem PVC-Dip. Handschuh bleibt bis zu –25 °C flexibel
Coating Material PVC
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating Stufe B
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Handfläche getaucht
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Acryl
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanische Schutzhandschuhe (mittlere Beanspruchung)
Größe 8
Sterilität Nicht steril
Fingerhandschuh ganze Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strickbündchen mit überlappendem Einfassband
Auskleidungsmaterial Nylon, Acryl
Auskleidung Strickfutter
Modell 97-631
Verpackungsart 1 Paar pro Beutel, 6 Paar pro Sammelbeutel; 6 Sammelbeutel pro Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Menge 36 Paar
Serie Serie ActivAmr
Reißfestigkeit 3
Abmessungen (L x B) 262 mm x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 262 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Gewicht (metrisch) 47 g