Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-681 kältebeständiger Handschuh
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- PVC-Schaumbeschichtung bietet Griffsicherheit und Flexibilität bei Temperaturen bis -25 °C (-15 °F)
- RIPEL™ Technologie hält Flüssigkeiten ab und hält die Hände trocken und warm
- Das zweischichtige Design schützt gegen Flüssigkeiten und mechanische Risiken und sorgt gleichzeitig für Wärme und Tragekomfort
- Dünn genug für den Umgang mit kleinen Objekten, aber ausreichend schützend für raue Umgebungen
- Hilft, Erfrierungen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Cold-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |