Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-681 kältebeständiger Handschuh
Artikelnummer. p-8938003 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 15930147
Marke: Ansell 97681080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ ActivArmr™ 97-681 kältebeständige Handschuhe halten die Hände über einen längeren Zeitraum warm und trocken
  • PVC-Schaumbeschichtung bietet Griffsicherheit und Flexibilität bei Temperaturen bis -25 °C (-15 °F)
  • RIPEL™ Technologie hält Flüssigkeiten ab und hält die Hände trocken und warm
  • Das zweischichtige Design schützt gegen Flüssigkeiten und mechanische Risiken und sorgt gleichzeitig für Wärme und Tragekomfort
  • Dünn genug für den Umgang mit kleinen Objekten, aber ausreichend schützend für raue Umgebungen
  • Hilft, Erfrierungen zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Coating Material PVC
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Cold-resistant Gloves
Größe 8
Norm EN 388 2231 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung, Infrastruktur, Wartung, Öl/Gas
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie ActivArmr™ 976-81
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -15 °F
Min. Temperatur (metrisch) -25 °C