Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisch isolierte Handschuhe
Artikelnummer. 17368182 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17368182 9 1 Paar
17348182 7 1 Paar
17358182 8 1 Paar
17378182 10 1 Paar
17388182 11 1 Paar
17398182 12 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17368182 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. RIG0014Y090
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese elektrischen Isolierhandschuhe sind ergonomisch gestaltet und verfügen über eine natürliche Gummiisolierung für eine optimale Passform. Sie bieten ganztägigen Komfort und Leistung für die Sicherheit und den Schutz von Mitarbeitern in der Elektrik.
  • Elektrische Isolierhandschuhe bestehen aus Naturkautschuklatex und werden in einem firmeneigenen, umweltfreundlichen Tauchverfahren mit ultimativer Flexibilität und Fingerfertigkeit hergestellt.
  • Die ergonomische Form der Handauflage und die nicht gespreizten Finger reduzieren die Ermüdung der Hände.
  • Die großzügige ausgestellte Manschette bietet Platz zum Anziehen.
  • Das glatte Design ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.
  • Zertifiziert für Säurebeständigkeit (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und sehr niedrige Temperaturen (Kategorie C).
  • Anwendungen mit Berührungsspannungsgefahr AC maximal 1000 V (DC maximal 1500 V)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe Gelb
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Handschuhe Gütegrad 00
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Art der Handschuhstulpe Gerade
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Spannung 1000 V