Learn More
Ansell ActivArmr Elektrisch isolierte Handschuhe Klasse 1, schwarz, 14 Zoll
Product Code. 17825591 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
12
Unit Size:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe unitSize
17825591 9 1 Paar
17805591 6 1 Paar
17815591 8 1 Paar
17835591 10 1 Paar
17845591 11 1 Paar
17855591 12 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17825591 Supplier Ansell Supplier No. RIG114B090
Only null left
Add to basket
Add to basket
ActivArmr Elektrisch isolierte Handschuhe für ultimative Passform, Komfort und Leistung für die Sicherheit und den Schutz von Mitarbeitern in der Elektrik.
  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 1
Farbe Schwarz
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektroschutzhandschuhe
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie RIG114B.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 7500/11250