Learn More
Erlab Aktivkohlefiltration bei der Extraktion - Lösungsmittel - Solis 1200
Artikelnummer. 18553756 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Filter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
18553756 Filter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18553756 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORT000350/AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 €
    1697.00 € / 1 Stück
    Sparen 133.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Filter für Ihren Sicherheitsarbeitsplatz.
  • Aktivkohlefiltration bei der Extraktion für Ihre Sicherheitswerkbank
  • Art der Chemikalien: Lösungsmittel
  • Kompatibles Modell: BSC Solis 1200
Spezifikation
Produkttyp Filter