Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aktivkohle |
| Schmelzpunkt | 3550 °C (Literatur) |
| Farbe | Schwarz |
| Dichte | Ca. 350 kg/m3 |
| pH | 6 bis 9 |
| Netzgröße | –100 Partikelgröße (Mesh) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 175 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 12.01 mol |
| Mehr anzeigen |