Learn More
Aktivkohle, -100 Partikelgröße (Mesh), Honeywell™
Artikelnummer. 15641540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
175 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
175 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15641540
Marke: Honeywell-Fluka 1615515KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, -100 Partikelgröße (Mesh), entfärbend
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel   C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Schmelzpunkt 3550 °C (Literatur)
Farbe Schwarz
Dichte Ca. 350 kg/m3
pH 6 bis 9
Netzgröße –100 Partikelgröße (Mesh)
Verpackung Metallfass
Menge 5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol
Physikalische Form Entfärberpulver