Learn More
Aktivkohle, Norit™, CA1, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
- Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aktivkohle Norit™ |
| Namenshinweis | Norit CA 1 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Farbe | Schwarz |
| pH | 6 – 9 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Summenformel | C |
| MDL-Nummer | MFCD00133992 |
| Menge | 1 kg |
| UN-Nummer | UN1362 |
| Mehr anzeigen |