Beschreibung
- Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aktivkohle |
| Schmelzpunkt | 3550 °C |
| Farbe | Schwarz |
| pH | 6 bis 9 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 12.01 mol |
| Güte | Norit™ PK 3-5 |
| Physikalische Form | Granules |