Learn More
Aktivkohle, NORIT™ A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10289873 1 kg Plastikeimer 1 Kilogramm
10419640 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289873 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    207.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 23.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aktivkohle, NORIT™ A SUPRA, C, CAS-Nummer 7440-44-0, Acticarbone, Aktivkohle, Anthrasorb, Carbon-12, Carbono, Carbosieb, Graphen, Graphit, Mineral, norit, 1kg, Bestanden, CHEBI:27594, Schwarz, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15 % max., 3652,0 Grad C, 15, 1807
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Azidität Passes Test
Schmelzpunkt 3652.0°C
Farbe Schwarz
Verlust bei Trocknung 15% max.
Verpackung Plastikeimer
Menge 1 kg
Merck Index 15, 1807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formelmasse 12
Physikalische Form Pulver