Learn More
Aktivkohle, NORIT™ SA2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10626532
Marke: Thermo Scientific Acros 134372500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Specifications
Chemischer Name oder Material Activated charcoal,NORIT* SA 2
Namenshinweis NORIT™ SA 2, Decolorizing
Schmelzpunkt 3652.0°C
Farbe Schwarz
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 1807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formelmasse 12
Physikalische Form Pulver