Learn More
Draeger Safety Schlauch mit Aktivkohle
Beschreibung
- Dieses Röhrchen ist normalerweise ausreichend für die Probenahme im Bereich der Grenzwertmessungen
- Wenn höhere Konzentrationen an Schadstoffen zu erwarten sind, muss das Probenröhrchen so eingesetzt werden, dass der Luftstrom gegenüber dem Pfeil für die Durchflussanzeige liegt (lange Schicht vorn; Hinweis im Probenahmeprotokoll).
- Nach der Probenahme muss das Röhrchen mit der mitgelieferten Polyethylenkappen verschlossen werden
- Adsorptionsmittel: Organische Verbindungen, die über Aktivkohle adsorbieren
- Sorptionsmittel: Kohle aus Kokosnussschalen
- Adsorptionsschicht: 300 mg
- Backup-Schicht: 600 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 125 mm Schlauchlänge, 7 mm AD, 5 mm ID |
| Enthält | 300 mg und 700 mg Kohle |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Röhrchentyp | Typ B |