missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Active Caspase-3 Rabbit, PE, Clone: C92-605, BD

Artikelnummer. 15866398
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15866398 100 Tests 1 Stück
15140416 25 Tests 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15866398

Marke: BD Biosciences 550821

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

The caspase family of cysteine proteases plays a key role in apoptosis and inflammation. Caspase-3 is a key protease that is activated during the early stages of apoptosis and, like other members of the caspase family, is synthesized as an inactive pro-enzyme that is processed in cells undergoing apoptosis by self-proteolysis and/or cleavage by another protease. The processed forms of caspases consist of large (17-22 kDa) and small (10-12 kDa) subunits which associate to form an active enzyme. Active caspase-3, a marker for cells undergoing apoptosis, consists of a heterodimer of 17 and 12 kDa subunits which is derived from the 32 kDa pro-enzyme. Active caspase-3 proteolytically cleaves and activates other caspases, as well as relevant targets in the cytoplasm, e.g., D4-GDI and Bcl-2, and in the nucleus (e.g. PARP). This antibody has been reported to specifically recognize the active form of caspase-3 in human and mouse cells. It has not been reported to recognize the pro-enzyme form of caspase-3.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Active Caspase-3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon C92-605
Konjugat PE
Beschreibung CPP32; Yama; Apopain
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human Active Caspase-3 Fragment
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.