missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Activin C/Inhibin beta C Antibody (CL6916) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76514PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Activin C/Inhibin beta C Monoclonal antibody specifically detects Activin C/Inhibin beta C in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Activin C/Inhibin beta C | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| inhibin beta C chain, IHBC, inhibin, beta C | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55103, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research | |
| 3626 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| CL6916 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur