Learn More
Activin RIB/ALK-4 Antibody (S07-7H9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen Activin RIB/ALK-4
Klon S07-7H9
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18695024
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19557-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18676544
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19557-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Activin RIB/ALK-4 Monoclonal antibody specifically detects Activin RIB/ALK-4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Activin RIB/ALK-4
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
activin A receptor, type IB, Activin receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, ACTRIB, ACVRLK4ACTR-IB, ALK-4, ALK4activin A receptor, type II-like kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2activin receptor type-1B
A synthetic peptide of human Activin RIB/ALK-4 (Uniprot # P36896)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S07-7H9
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
91
IgG
Affinity purified