Learn More
Activin RIIA Antibody (SR2253), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00 € - 449.00 €
Spezifikation
| Antigen | Activin RIIA |
|---|---|
| Klon | SR2253 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18643954
|
Novus Biologicals
NBP3-22297-100ul |
100 μg |
449.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18641055
|
Novus Biologicals
NBP3-22297-50ul |
50 μg |
349.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Activin RIIA Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Activin RIIA | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 | |
| A synthesized peptide derived from human Activin RIIA (Uniprot #: P27037) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2253 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 92 | |
| IgG | |
| Affinity purified |