missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activin RIIB Antibody (037), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18618690 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18618690 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18618690

Marke: Novus Biologicals NBP289348B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Activin RIIB
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 037
Konjugat Biotin
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Activin RIIB (NP_001097.2; Met1-Thr134).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.