missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Activin RIIB Antibody (bimagrumab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Description
Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
| Antigen | Activin RIIB |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | bimagrumab |
| Konjugat | Janelia Fluor 669 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908 |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | ACVR2B |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?