Learn More
Macherey-Nagel™ Aktivitätsmischung
Artikelnummer. 10717282 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10717282 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10717282 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 722307
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für GC-Kapillarsäulen
Enthält Je 1 mg/ml TMS-Caprinsäure (C10), TMS Myristinsäure (C14), TMS Stearinsäure (C18), TMS Behensäure (C22), Hexadecan (C16), Eicosan (C20), Tetracosan (C24), Octacosan (C28)
Volumen (metrisch) 1 ml
Produkttyp Aktivitätsmischung