Learn More
ACTN2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234389 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30234389 20 μL 20 Mikroliter
30237754 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30234389
Marke: Proteintech 682231IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The ACTN2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ACTN2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The ACTN2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ACTN2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D5F9
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CMD1AA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 88
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 103 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b