Learn More
ACTN2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 68223-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237754
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ACTN2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ACTN2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The ACTN2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ACTN2
Monoclonal
1000 μg/mL
CMD1AA
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
103 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
1D5F9
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
88
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b