Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 936 Makropipette
Artikelnummer. 10050992
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,25 bis 5 ml
0,5 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10050992 0,5 bis 10 ml 1 Stück
11889223 0,25 bis 5 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10050992
Marke: Socorex™ 936.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese ergonomisch günstige elektronische Einkanalmakropette wird mit QK-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzen-Proben und Bedienungsanleitung geliefert. Socorex™ Acura™ Elektro 936 Makropipette lädt schnell auf und hat eine lange Arbeitsautonomie.
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Leicht.
  • Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
  • Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
  • Mikroprozessorgesteuerter Motor.
  • Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
  • Austauschbarer Schutzfilter für Pipettendüse.
  • Adapter für Pasteur-Pipetten und Halmspitzen.
  • Höchste Präzision und Genauigkeit.
Spezifikation
Genauigkeit <±1,0 % - <±0,5 %
Akkutyp 4,8 V NiMH
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell Acura™ Elektro™ 936
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura
Typ Elektronische Makropipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 ml
Display LCD rechts/links
Enthält QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung.
Schritten 0,05mL
Präzision <0,5 % - <0,15%
Menge 1 Stück
Aufladezeit <1,5 Stunden
Gewährleistung 24 Monate