Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Artikelnummer. 10099721
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μ l
900 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10099721
Marke: Socorex™ 815.0900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlanke und präzise Mikropipetten, die auf ein festes Volumen eingestellt sind, für eine einfache, gleichbleibende Dosierung. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetten mit festem Volumen sind einfach zu handhaben und haben einen weichen Kolbenhub.
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
    • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
    • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
    • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
    • Ultraweicher Kolbenhub.
    • In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Genauigkeit < ± 0.7 %
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika).
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Modell Acura™ Handbuch 815
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 900 μl
Präzision < 0.2 %
Menge Je 1
Gewährleistung 36 Monate