Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Artikelnummer. 10467072
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μ l
900 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10467072 40 μl 1 Stück
10263152 50 μl -
10355122 100 μl 1 Stück
10161582 200 μl 1 Stück
10724613 250 μl 1 Stück
10733463 1000 μ l 1 Stück
10754623 1 μl 1 Stück
10632673 60 μl 1 Stück
10375022 70 μl 1 Stück
10551523 75 μl 1 Stück
10121442 80 μl 1 Stück
10345122 90 μl 1 Stück
10591903 120 μl 1 Stück
10632863 150 μl -
10375262 300 μl 1 Stück
10485152 400 μl 1 Stück
10365312 500 μl 1 Stück
10089651 600 μl 1 Stück
10099651 700 μl 1 Stück
10191722 750 μl 1 Stück
10315412 800 μ l 1 Stück
10099721 900 μl 1 Stück
10162062 5 μl 1 Stück
10611333 10 μl 1 Stück
10764623 15 μl 1 Stück
10541333 20 μl 1 Stück
10447652 25 μl 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 10467072
Marke: Socorex™ 815.0040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlanke und präzise Mikropipetten, die auf ein festes Volumen eingestellt sind, für eine einfache, gleichbleibende Dosierung. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetten mit festem Volumen sind einfach zu handhaben und haben einen weichen Kolbenhub.
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
    • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
    • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
    • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
    • Ultraweicher Kolbenhub.
    • In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Genauigkeit < ± 0.7 %
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika).
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Modell Acura™ Handbuch 815
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 40 μl
Präzision < 0.5 %
Menge Je 1
Gewährleistung 36 Monate