Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Artikelnummer. 10551523
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μ l
900 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10551523 75 μl 1 Stück
10263152 50 μl -
10355122 100 μl 1 Stück
10161582 200 μl 1 Stück
10724613 250 μl 1 Stück
10733463 1000 μ l 1 Stück
10754623 1 μl 1 Stück
10467072 40 μl 1 Stück
10632673 60 μl 1 Stück
10375022 70 μl 1 Stück
10121442 80 μl 1 Stück
10345122 90 μl 1 Stück
10591903 120 μl 1 Stück
10632863 150 μl -
10375262 300 μl 1 Stück
10485152 400 μl 1 Stück
10365312 500 μl 1 Stück
10089651 600 μl 1 Stück
10099651 700 μl 1 Stück
10191722 750 μl 1 Stück
10315412 800 μ l 1 Stück
10099721 900 μl 1 Stück
10162062 5 μl 1 Stück
10611333 10 μl 1 Stück
10764623 15 μl 1 Stück
10541333 20 μl 1 Stück
10447652 25 μl 1 Stück
27 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10551523
missing translation for 'mfr': Socorex™ 815.0075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Schlanke und präzise Mikropipetten, die auf ein festes Volumen eingestellt sind, für eine einfache, gleichbleibende Dosierung. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetten mit festem Volumen sind einfach zu handhaben und haben einen weichen Kolbenhub.
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
    • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
    • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
    • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
    • Ultraweicher Kolbenhub.
    • In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spécification
Genauigkeit < ± 0.7 %
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika).
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Modell Acura™ Handbuch 815
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 75 μl
Präzision < 0.5 %
Menge Je 1
Gewährleistung 36 Monate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.