Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Beschreibung
- Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
- Ultraweicher Kolbenhub.
- In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | < ± 0.6 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika). |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Modell | Acura™ Handbuch 815 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 1000 μ l |
| Präzision | < 0.2 % |
| Menge | Je 1 |
| Gewährleistung | 36 Monate |