Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μ l
900 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
- Ultraweicher Kolbenhub.
- In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | < ± 0.7 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika). |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polycarbonat |
| Modell | Acura™ Handbuch 815 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 15 μl |
| Präzision | < 0.5 % |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |