Learn More
Socorex™ Acura™ Handbuch 825 Mikropipette Triopack
Artikelnummer. 10227032
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
10, 100, 1.000 μl
10, 50, 200 μl
10-100 μL, 100-1000 μL, 0,5-5,0 ml
100-1000 μL, 0,5–5,0, 1,0–10 ml
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 μl
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Packungsgröße:
1 Set
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10227032 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 Set
10680833 10, 100, 1.000 μl -
10112412 10, 50, 200 μl 1 Set
10690833 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 Set
10462812 5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 Set
10315622 10-100 μL, 100-1000 μL, 0,5-5,0 ml 1 Set
10254312 100-1000 μL, 0,5–5,0, 1,0–10 ml 1 Set
10142362 2, 10, 50 μl 1 Set
10581003 2, 20, 200 μl 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10227032 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 825.TRIO.O
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.00 €
    788.55 € / 1 Sets
    Sparen 138.45 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese klassischen und universellen Mikropipetten sind für alle Anwendungen geeignet und werden im Dreierpack geliefert. Die Socorex™ Acura™ 825 Handmikropipette im Dreierpack ist auf Komfort und Robustheit ausgelegt.
  • Ergonomische Form.
  • Leicht.
  • Extrem sanfter Kolbenhub.
  • Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung:
    • Modernste mikrometrische Einstellung erfolgt durch sanftes und präzises Drehen des Druckknopfes.
    • Fein bearbeitete Klick-Anschläge und eine frei drehbare Kappe verhindern unerwünschte Volumenänderungen.
  • Die digitale Anzeige des eingestellten Volumens auf der Vorderseite des Geräts ist während des Pipettierens gut sichtbar.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produktlinie Acura
Typ Mikropipetten-Triopack
Volumen (metrisch) 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Enthält 3 Acura™ Mikropipetten, manuell, Spitzenproben, Qualitips™ 10/100/1000 μl
Menge 3/Packung