Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl 100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1,0 bis 10 ml
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 mu;l
5 bis 10 μl 10 bis 200 μl, 100 bis 1.000 μl
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Ergonomische Form.
- Leicht.
- Extrem sanfter Kolbenhub.
- Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung:
- Modernste mikrometrische Einstellung erfolgt durch sanftes und präzises Drehen des Druckknopfes.
- Fein bearbeitete Klick-Anschläge und eine frei drehbare Kappe verhindern unerwünschte Volumenänderungen.
- Die digitale Anzeige des eingestellten Volumens auf der Vorderseite des Geräts ist während des Pipettierens gut sichtbar.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Mikropipetten-Triopack |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1,0 bis 10 ml |
| Enthält | 3 Acura™ Mikropipetten, manuell, Spitzenproben, Qualitips™ 1000μl/5 ml/10 ml |
| Menge | 3/Packung |