Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Beschreibung
- Ergonomische Form.
- Leicht.
- Extrem sanfter Kolbenhub.
- Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung:
- Modernste mikrometrische Einstellung erfolgt durch sanftes und präzises Drehen des Druckknopfes.
- Fein bearbeitete Klick-Anschläge und eine frei drehbare Kappe verhindern unerwünschte Volumenänderungen.
- Die digitale Anzeige des eingestellten Volumens auf der Vorderseite des Geräts ist während des Pipettierens gut sichtbar.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Mikropipetten-Triopack |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 10 μl 10 bis 200 μl, 100 bis 1.000 μl |
| Enthält | 3 Acura™ Mikropipetten, manuell, Spitzenproben, Qualitips™ 50/200/1000 μl |
| Menge | 3/Packung |