Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Artikelnummer. 10690833
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl 100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1,0 bis 10 ml
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 mu;l
5 bis 10 μl 10 bis 200 μl, 100 bis 1.000 μl
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10690833 2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl 1 Set
10680833 10, 100, 1000 μl -
10112412 10, 50, 200 μl 1 Set
10227032 0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl 1 Set
10462812 5 bis 10 μl 10 bis 200 μl, 100 bis 1.000 μl 1 Set
10315622 10 bis 100 μl 100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml 1 Set
10254312 100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1,0 bis 10 ml 1 Set
10142362 2, 10, 50 μl 1 Set
10581003 2, 20, 200 mu;l 1 Set
9 options
Artikelnummer. 10690833
Marke: Socorex™ 825.TRIO.S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese klassischen und universellen Mikropipetten sind für alle Anwendungen geeignet und werden im Dreierpack geliefert. Die Socorex™ Acura™ 825 Handmikropipette im Dreierpack ist auf Komfort und Robustheit ausgelegt.
  • Ergonomische Form.
  • Leicht.
  • Extrem sanfter Kolbenhub.
  • Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung:
    • Modernste mikrometrische Einstellung erfolgt durch sanftes und präzises Drehen des Druckknopfes.
    • Fein bearbeitete Klick-Anschläge und eine frei drehbare Kappe verhindern unerwünschte Volumenänderungen.
  • Die digitale Anzeige des eingestellten Volumens auf der Vorderseite des Geräts ist während des Pipettierens gut sichtbar.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD-Richtlinie 98/79 EWG für medizinische Geräte
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produktlinie Acura
Typ Mikropipetten-Triopack
Volumen (metrisch) 2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
Enthält 3 Acura™ Mikropipetten, manuell, Spitzenproben, Qualitips™ 20/200/1000 μl
Menge 3/Packung