Learn More
Socorex™ Acura Manual 835F Makropipetten
Artikelnummer. 10496112
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
2,5 mL
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10496112
Marke: Socorex™ 835.F02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Umweltanalysen im Innen- und Außenbereich, klinische Chemie und Zellkulturen. Die Socorex™ Acura™ Manual 835F Makropipetten mit festem Volumen bieten eine überragende Leistungsfähigkeit. Das feste Volumen ermöglicht eine gleichbleibende Dosierung.
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
  • Die Modelle mit 2 und 5 ml werden mit einem entsprechenden Pasteurpipettenadapter geliefert.
  • Austauschbare Düsenfilter bieten zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeitsüberlauf und Zylinderkontamination.
Spezifikation
Genauigkeit < ± 0.5 %
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD Richtlinie 98/79 EWG
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Modell Acura™ Handbuch 835
Typ Makropipette
Volumen (metrisch) 2 mL
Präzision < 0.2 %
Menge Je 1
Gewährleistung 36 Monate