Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanal-Mikropipetten
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung.
- Präzise Digitalanzeige jederzeit sichtbar.
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
- Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem.
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
- Die 360° -Drehung des volumetrischen Moduls ermöglicht die Auswahl der optimalen Arbeitsposition.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±3.5 % -<±1.5 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79 EWG (in vitro diagnostische Medizinprodukte). |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Mikrotiterplatte |
| Modell | Acura™ Handbuch 855 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Mehrkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Präzision | <±3.0 % -<±1.0 % |
| Mehr anzeigen |