missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ACVR1 [R206H], GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 15468893
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15468893

Marke: Invitrogen™ PV6233

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Recombinant human ACVR1 (R206H) (147-end) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. , Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay, Protocols available for simple use and optimized performance, Multiple pack sizes available for convenient use Related Product: LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay Protein Form: Recombinant

ACVR1 (ALK2) belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins which encodes activin A type I receptor. ACVR1 signals a particular transcriptional response in concert with activin type II receptors. Mutations in ACVR1 are associated with fibrodysplasia ossificans progressive (FOP) and the mutations are located in or adjacent to the GS regulatory region or active site of the kinase. The mutations in ACVR1 were predicted by protein structure homology modeling to activate the ACVR1 protein and enhance receptor signaling. Dysregulated ACVR1 kinase activity plays a role in the pathogenesis of FOP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50 mM tris HCl with 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 150 mM NaCl, 25% glycerol and no preservative; pH 7.5
Molekulargewicht 67.6 kDa
Name Human ACVR1 [R206H], GST Tag
Menge 100 μg
Gebräuchliche Bezeichnung ACVR1 (R206H Mutant)
Proteinlänge 147-end
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem Insect cells
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt