Learn More
Invitrogen™ ACVR1 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen ACVR1 Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283140
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558419
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30283117
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558420
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term DS-6016a.
Activin A receptor, type I (ACVR1) belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. ACVR1 signals a specific transcriptional response in concert with activin type II receptors. The ACVR1 gene encodes activin A type I receptor, which signals a particular transcriptional response in concert with activin type II receptors. Mutations in ACVR1 have been linked to Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), a rare genetic disorder characterized by the formation of bone in muscles, tendons, and other connective tissues, as well as Epicanthus.
Spezifikation
Spezifikation
ACVR1 Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2