Learn More
Invitrogen™ Human ACVR1B (ALK4), GST Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. 10240533
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10240533
Marke: Invitrogen™ PV4329
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Catalytic.
  • ACVR1B ist eine Serin-/Threonin-Kinase, die an der Signaltransduktion und der zellulären Kommunikation beteiligt ist
  • Laut Berichten werden mehrere verkürzte ACVR1B-Isoformen ausschließlich in Tumoren der humanen Hypophyse exprimiert
  • ACVR1B-Mutationen wurden bei Adenokarzinomen des Pankreas beobachtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P36896
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase-Assay
Format Gefroren
Zusammensetzung 50mM tris HCl with 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 150mM NaCl, 50% glycerol, 0.02% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 91
Molekulargewicht 68,2 kDa
Name Human ACVR1B (ALK4), GST Tag
pH-Bereich 7.5
Reinigungsverfahren Purified
Menge 1 mg
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 6820432J04; activin A receptor type 1B; activin A receptor type IB; activin A receptor, type 1B; activin A receptor, type IB; activin A receptor, type II-like kinase 4; activin receptor type IB; Activin receptor type-1B; activin receptor-like kinase 4; ACTRI; ActRIB; ActR-IB; ACVR1A; Acvr1b; ACVRLK2; ACVRLK4; ALK2; Alk4; ALK-4; FOP; Serine/threonine-protein kinase receptor R2; SKR1; SKR2; TSRI
Gebräuchliche Bezeichnung ACVR1B
Gensymbol ACVR1B
Proteinlänge 150-505
Produkttyp Rekombinantes humanes Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Mensch
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-Tag
Sequenz 150-505
Inhalt und Lagerung Lagerungspuffer: 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 0,02 % Triton™ X-100, 2 mM DTT und 50 % Glycerin
Lagerung bei -80 °C. Bei der ersten Verwendung aliquotieren und bei -80°C lagern, um mehrfaches Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Kinase-Gruppe Ser/Thr-Kinasen: TKL-Gruppe
Versandbedingung Trockeneis
Expressionssystem Baculovirus
Proteinform Katalytisch
Form Liquid
Forschungskategorie Arzneimittelentwicklung