Learn More
ACY-957, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496637 5 mg -
16494946 100 mg -
16493918 10 mg 10 Milligramm
16492906 25 mg 25 Milligramm
16400287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY104008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ACY-957 is an orally active and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2, with IC50s of 7 nM, 18 nM, and 1300 nM against HDAC1/2/3, respectively, and shows no inhibition on HDAC4/5/6/7/8/9.
ACY-957 is an orally active and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2, with IC50s of 7 nM, 18 nM, and 1300 nM against HDAC1/2/3, respectively, and shows no inhibition on HDAC4/5/6/7/8/9.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ACY-957
CAS 1609389-52-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H23N5OS
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(N3CCNCC3)C=CC2=C1)NC4=CC(C5=CC=CS5)=CC=C4N
Molekulargewicht (g/mol) 429.54
Formelmasse 429.54
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid