Learn More
Acycloguanosin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13216319 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 13216319
Marke: Thermo Scientific Acros 445240100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59277-89-3
Summenformel C8H11N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 225.21
MDL-Nummer MFCD00057880
InChI-Schlüssel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC-Name 2-Amino-9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-3H-Purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acycloguanosine
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Merck Index 15134
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7mg/mL
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acycloguanosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.