Learn More
Macherey-Nagel™ Acylierungsmittel MBTFA Packung à 1x10 mL UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,
Artikelnummer. 12474050 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12474050 1 Set 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12474050 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 701410.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 €
    182.70 € / 10 Stück
    Sparen 12.30 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit Analytische Verwendung
Gefahren Falls die pH-Werte kleiner als 5 oder größer als 9 sind, dann ist es reizend
Standardkonzentration 95 bis 100%
Lagerung Sichere Lagerung
Menge 1 Set
Produkttyp Acylierendes MBTFA, Pkg.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MBTFA, 1x10 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-bis(trifluoroacetamide)